O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2C6H3NO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-761-6
Beilstein/REAXYS Number:
2043245
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
solid
bp
143 °C/20 mmHg (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
density
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
Cc1ccc(cc1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-3-4-8(9(10)11)5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
InChI key
HFZKOYWDLDYELC-UHFFFAOYSA-N
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?