Přejít k obsahu
N27802
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
99% (GC)
Synonyma:
Lamprecide, TFM
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
O2NC6H3(CF3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
207.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-818-2
MDL number:
Assay:
99% (GC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% (GC)
form
powder
bp
135-138 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitro
SMILES string
Oc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4F3NO3/c8-7(9,10)5-3-4(12)1-2-6(5)11(13)14/h1-3,12H
InChI key
ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA2(760)
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)