Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 718,00 Kč |
O této položce
718,00 Kč
Ušetřete až 15 %
sterility
non-sterile
form
liquid
manufacturer/tradename
Mettler-Toledo 51350004
volume
250 mL
pH
4.01
General description
Features and Benefits
- High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
- Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description pH 4.01, volume 250 mL | description pH 4.01, volume 30 x 20 mL , sachets | description pH 4.01, volume 6 x 250 mL | description pH 9.21, volume 30 x 20 mL , sachets |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH 4.01 | pH 4.01 | pH 4.01 | pH 9.21 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| volume 250 mL | volume 30 x 20 mL , sachets | volume 6 x 250 mL | volume 30 x 20 mL , sachets |
| manufacturer/tradename Mettler-Toledo 51350004 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 51302069 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 51350018 | manufacturer/tradename Mettler-Toledo 51302070 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mettler-Toledo technical buffer
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?