Merck
M84607
N-Methylthiourea
97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CSNHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
90.15
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-936-6
Beilstein/REAXYS Number:
506162
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
mp
118-121 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
CNC(N)=S
InChI
1S/C2H6N2S/c1-4-2(3)5/h1H3,(H3,3,4,5)
InChI key
KQJQICVXLJTWQD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)