Přeskočit na
M6182
Mercaptosuccinic acid
97%
Synonyma:
Thiomalic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
807,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 130,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 210,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH(SH)CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.15
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-736-4
Beilstein/REAXYS Number:
1099858
MDL number:
Assay:
97%
807,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Mercaptosuccinic acid(MSA) is a chiral multifunctional intermediate material used as a stabilizing and capping agent in the synthesis of biologically active sulfurs.
Application
MSA has been used to cap cadmium telluride quantum dots(QDs) and nanocrystals for a wide range of applications like detection of benzoic acid and total paraben based preservatives in food items, biological fluorescent labelling in bio-imaging and can bond with antibodies or antigens for biomedical applications. MSA may be coated on gold nanoparticles(AuNPs) as a reducing agent and a surface modifier that finds potential application in fluorescent detection of mercury.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
88460820763D7881
description
97%
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (HPLC)
description
for synthesis
description
~98%
assay
97%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
~98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
155-157 °C (lit.)
mp
145-154 °C, 155-157 °C (lit.)
mp
145-154 °C
mp
196-198 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercaptosuccinic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?