Merck
M3933
2-Methylisoborneol solution
~10 mg/mL in methanol, ≥98% (GC)
Synonyma:
(1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H20O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
168.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
concentration
~10 mg/mL in methanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@](C)(O)C2
InChI
1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
InChI key
LFYXNXGVLGKVCJ-FBIMIBRVSA-N
General description
2-Methylisoborneol (2-MIB) is a semi-volatile compound, responsible for the undesirable earthy-musty odor in surface water. It can be efficiently degraded by TiO2 photocatalysis. 2-MIB can also be easily adsorbed on granular activated carbon.
Application
2-Methylisoborneol can be used as a reactant:
  • To prepare N-[(1R,2R,4R)-1,4,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl]acetamide by reacting with acetonitrile in the presence of boron trifluoride etherate.
  • In the enantioselective total synthesis of geissoschizine as well as geissoschizol.
Other Notes
Fungal metabolite which contributes to the earthy odor in public water supplies.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methylisoborneol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)