O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H5NOS
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
151.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-191-9
Beilstein/REAXYS Number:
119483
MDL number:
Assay:
95%
Quality Segment
assay
95%
mp
192-195 °C (lit.)
SMILES string
Sc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H5NOS/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H,8,10)
InChI key
FLFWJIBUZQARMD-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?