Přejít k obsahu
M26305
N-Methylacetamide
≥99%
Synonyma:
Acetylmethylamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CONHCH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
73.09
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-182-6
Beilstein/REAXYS Number:
1071255
MDL number:
Assay:
≥99%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
204-206 °C (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CNC(C)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OHLUUHNLEMFGTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Methylacetamide can be used:
  • To synthesize N-methyl-N-(3-thienyl)acetamide by reacting with 3-bromothiophene in the presence of CuI catalyst and N,N′-dimethylethylenediamine.(1)
  • As a ligand to synthesize the zirconium(IV) complex, Zr(MeC(O)NMe)4 by reacting with tetrakis(dimethylamido)zirconium.(2)
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
240.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
116 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
79-16-3
CAS No.
79-16-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)