Přejít k obsahu
I7209
3-Iodoaniline
98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
IC6H4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
219.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-922-7
Beilstein/REAXYS Number:
636058
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.682 (lit.)
bp
145-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
21-24 °C (lit.)
density
1.821 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
InChI key
FFCSRWGYGMRBGD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)