Merck
I6903
Iodoacetonitrile
98%
Synonyma:
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
ICH2CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
166.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-860-0
Beilstein/REAXYS Number:
1734628
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
bp
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
density
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
InChI key
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)