Merck
I27503
2-Isopropylbenzenethiol
technical grade, 90%
Synonyma:
2-Isopropylthiophenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHC6H4SH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
152.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
refractive index
n20/D 1.5579 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)c1ccccc1S
InChI
1S/C9H12S/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChI key
QEDRUXIMTJVXFL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
186.8 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
86 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)