Merck
I1804
Indan
95%
Synonyma:
Hydrindene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H10
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
118.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-814-7
Beilstein/REAXYS Number:
1904376
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.537 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Indan
Piktogramy
FlameHealth hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
116.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
47 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
496-11-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)