Přeskočit na
HAM203260
Hamilton® SaltLine reagent syringe
model, 1005 TLL-SAL, no needle, volume 5 mL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 330,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.03
UNSPSC Code:
42142600
5 330,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1005 TLL-SAL, no needle
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure
volume
5 mL
General description
The SaltLine syringes are utilized in applications with high salt concentrations. They have the same PTFE Luer Lock termination but the plunger tip is made from Ultra High Molecular Weight Poly Ethylene (UHMWPE). The UHMWPE plunger tip resists damage that can be caused when salt crystal precipitate from the salt solution over time.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
HAM203220HAM203230HAM203349
description
model, 1005 TLL-SAL, no needle, volume 5 mL
description
model, 1725 TLL-SAL, no needle, volume 250 μL
description
model, 1750 TLL-SAL, no needle, volume 500 μL
description
for CTC/LEAP PAL LC Autosampler, model, 1750 FN CTC, fixed needle, volume × L 500 μL × 51 mm, needle gauge 22
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
manufacturer/tradename
Hamilton
feature
autoclavable: no, model 1005 TLL-SAL, no needle
feature
model 1725 TLL-SAL, no needle, autoclavable: no
feature
autoclavable: no, model 1750 TLL-SAL, no needle
feature
autoclavable: no, model 1750 FN CTC, fixed needle
volume
5 mL
volume
250 μL
volume
500 μL
volume
-
material
Gastight syringe
material
Gastight syringe
material
Gastight syringe
material
Gastight syringe
parameter
200 psig pressure
parameter
500 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F)
parameter
700 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F)
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)