Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 590,00 Kč |
O této položce
3 590,00 Kč
material
Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe
feature
autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end
manufacturer/tradename
Hamilton
parameter
20-50 °C temp. range (68-122 °F), 500 psig pressure
volume
250 μL
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe | material Borosilicate glass/PTFE , Gastight syringe |
| manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton | manufacturer/tradename Hamilton |
| feature autoclavable: no, model 1725, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1710, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1025, AccuDil (AD) end | feature autoclavable: no, model 1750, AccuDil (AD) end |
| volume 250 μL | volume 100 μL | volume 25 mL | volume 500 μL |
| parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 1000 psig pressure, 20-50 °C temp. range (68-122 °F) | parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F), 200 psig pressure | parameter 20-50 °C temp. range (68-122 °F), 700 psig pressure |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® Gastight® syringe, general use, 1700 series
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?