Hlavní dokumenty
GF34435807
Iron
foil, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, purity 99.5%
Synonyma:
FE000240
About This Item
Lineární vzorec:
Fe
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
55.85
MDL number:
UNSPSC Code:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 344-358-07
resistivity
9.71 μΩ-cm
size
300 × 300 mm
thickness
0.025 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
density
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)