Přejít k obsahu
GF20105323
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
2m wire, 0.65mm diameter, annealed
Synonyma:
W 025365
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
wire
composition
W95Re5
reaction suitability
core: rhenium, core: tungsten
manufacturer/tradename
Goodfellow 201-053-23
L × diam.
2 m × 0.65 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)