Přejít k obsahu
G7532
Gadolinium(III) chloride hexahydrate
99% (titration)
Synonyma:
Gadolinium trichloride hexahydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
GdCl3 · 6H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
371.70
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-386-6
NACRES:
NA.23
Assay:
99% (titration)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99% (titration)
form
powder
reaction suitability
core: gadolinium, reagent type: catalyst
density
2.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Application
Gadolinium(III) chloride hexahydrate (GdCl3.6H2O) can be used as a metal precursor in applications such as dual mode MRI contrasting agents. It can also be used as a catalyst in the preparation of one-pot synthesis of α-amino nitriles via one pot three component reaction.
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)