Přeskočit na
F2003
Flavone
≥99.0%
Synonyma:
2-Phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 2-Phenylchromone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 220,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 620,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C15H10O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-383-8
Beilstein/REAXYS Number:
157598
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
1 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
408624193438790
Flavone ≥99.0%
Sigma-Aldrich
F2003
Flavone
Flavone analytical standard
Supelco
40862
Flavone
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
94-97 °C (lit.)
mp
94-97 °C (lit.)
mp
245-247 °C (lit.)
mp
-
Gene Information
human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208), Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
  1. Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
    1 answer
    1. This stated origin of this product is synthetic organic.