Merck
38790
(±)-Pinostrobin
≥99.0% (TLC)
Synonyma:
(RS)-2,3-Dihydro-5-hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H14O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
270.28
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥99.0% (TLC)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-8,14,17H,9H2,1H3
InChI key
ORJDDOBAOGKRJV-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Pinostrobin, a chiral flavonoid (±), may be used in the development of analytical methods for separation of its individual enantiomers. Pinostrobin may be used to study its neuroprotective antioxidant effects.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)