O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C13H9Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
245.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-722-9
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
101-104 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C13H9Br/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8,13H
InChI key
AHCDKANCCBEQJJ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?