Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 970,00 Kč |
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 720,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
FC6H4NHNH2 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
162.59
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-521-2
Beilstein/REAXYS Number:
3627721
MDL number:
Assay:
97%
1 970,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
97%
mp
≥300 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI key
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp 244-250 °C | mp 155-159 °C | mp 190-195 °C (lit.) |
| functional group fluoro, hydrazine | functional group hydrazine | functional group fluoro | functional group amine |
signalword
Danger
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?