Přeskočit na
E16856
Ethyl chloroacetate
99%
Synonyma:
(Ethoxycarbonyl)methyl chloride, 2-Chloroacetic acid ethyl ester, Chloroacetic acid ethyl ester, Ethyl α-chloroacetate, Ethyl 2-chloroacetate, Ethyl 2-monochloroacetate, Ethyl chloracetate, Ethyl chloroethanoate, Ethyl monochloracetate, Ethyl monochloroacetate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
848,00 Kč
636,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 850,00 Kč
2 137,50 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 980,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
ClCH2CO2C2H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-294-0
Beilstein/REAXYS Number:
506455
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
636,00 Kč
Ceníková cena848,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 38 °C), 3.3 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
143 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCOC(=O)CCl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
InChI key
VEUUMBGHMNQHGO-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
341045E50000E12907
description
99%
description
99%
description
99%
description
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
143 °C (lit.)
bp
116-117 °C (lit.)
bp
60-62 °C (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−34 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl chloroacetate
signalword
Danger
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
129.2 °F - closed cup
flash_point_c
54 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)