Přeskočit na
D91004
1,4-Diethylbenzene
≥98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 930,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H4(C2H5)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
134.22
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-265-2
Beilstein/REAXYS Number:
1903396
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
liquid
2 930,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.99 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
form
liquid
autoignition temp.
806 °F
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
184 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(CC)cc1
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
632090D90601689432
description
≥98%
description
96%
description
technical grade, 92%
description
98%
assay
≥98%
assay
96%
assay
92%
assay
≥97.5% (HPLC), 98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
−43 °C (lit.)
mp
94-98 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
mp
-
bp
184 °C (lit.)
bp
-
bp
183 °C (lit.)
bp
-
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
refractive index
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Diethylbenzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)