Merck
D4369
2-Phenylacetophenone
97%
Synonyma:
Deoxybenzoin, Benzyl phenyl ketone
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5COCH2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
196.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-193-2
Beilstein/REAXYS Number:
1072876
MDL number:
Assay:
97%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
crystals
bp
320 °C (lit.)
mp
54-55 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(Cc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChI key
OTKCEEWUXHVZQI-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)