Přejít k obsahu
D218200
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
ReagentPlus®, 99%
Synonyma:
3-Carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-Dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, Bis(3-carboxy-4-nitrophenyl) disulfide, DTNB, Ellman’s Reagent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-SC6H3(NO2)CO2H]2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
396.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-714-4
Beilstein/REAXYS Number:
1896821
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
powder
mp
240-245 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid, nitro
SMILES string
OC(=O)c1cc(SSc2ccc(c(c2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8N2O8S2/c17-13(18)9-5-7(1-3-11(9)15(21)22)25-26-8-2-4-12(16(23)24)10(6-8)14(19)20/h1-6H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
General description
DTNB (Ellman’s reagent) is commonly used for quantification of sulfhydryl (thiol) groups in proteins and biomolecules.
Application
5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) is a water soluble reagent mainly used for the derivatization of sulfhydryl groups.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Co se děje?
WGK 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)