O této položce
Lineární vzorec:
CH3C6H4C6H4CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
182.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-319-9
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n
bp
286 °C/713 mmHg (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
density
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(c1)-c2cccc(C)c2
InChI
1S/C14H14/c1-11-5-3-7-13(9-11)14-8-4-6-12(2)10-14/h3-10H,1-2H3
InChI key
GVEDOIATHPCYGS-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?