Merck
CDS013703
1-Isopropyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylic acid
AldrichCPR
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H11N3O2
Molekulová hmotnost:
205.21
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)n1nnc2cc(ccc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H11N3O2/c1-6(2)13-9-4-3-7(10(14)15)5-8(9)11-12-13/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChI key
RUTVRAJKELSHCC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)