Merck
C86405
Crotyl bromide
technical grade, 85% (mixture of cis & trans)
Synonyma:
trans-1-Bromo-2-butene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=CHCH2Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
135.00
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361394
Assay:
85% (mixture of cis & trans)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85% (mixture of cis & trans)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.480 (lit.)
bp
97-99 °C (lit.)
density
1.312 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(C)=C(\[H])CBr
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
AVMHMVJVHYGDOO-NSCUHMNNSA-N
Application
Crotyl bromide is a general organic reagent that can be used in the total synthesis of biologically important natural products and their derivatives such as (+)-artemisinin, plakortone E and (−)-horsfiline.
It can also be used to prepare analogs of deoxycyclitols, pentopyranoses, 6-deoxyhexoses, hexoses and pseudo-indoxyl derivatives.
Other Notes
remainder 3-bromo-1-butene
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)