O této položce
Lineární vzorec:
ClC6H3(OH)CO2H·1/2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
181.57
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-574-6
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
171-173 °C (lit.)
SMILES string
O.OC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1.OC(=O)c2ccc(O)c(Cl)c2
InChI
1S/2C7H5ClO3.H2O/c2*8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h2*1-3,9H,(H,10,11);1H2
InChI key
VXRQGICSNYPXAC-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?