Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 749,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
40141616
749,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlipackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
BRAND 6636
General description
Filling valve for Titrette, with olive-shaped nozzle and sealing ring.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description - | description for 10 mL | description for 25 mL from serial-number 01K | description with integrated discharge/recircirculation valve, from serial-number 01K |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename BRAND 6636 | manufacturer/tradename BRAND 707533 | manufacturer/tradename BRAND 707535 | manufacturer/tradename BRAND 707529 |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?