Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 620,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41100000
4 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific V1002-S8
General description
Accessories designed for use with Aspire laboratory aspirator.
The aspirator 8-channel fine capillary tip adapter is manufactured from stainless steel and enables fine control aspiration.
Legal Information
6538 is a trademark of American Type Culture Collection
Aspire is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aspire™ Laboratory Aspirator Accessories
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?