Změnit zobrazení
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 13 800,00 Kč |
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41103801
13 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohlimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific R2020
General description
The RotoMini series of rotating mixers provides a wide range of mixing capabilities, suitable for an array of laboratory applications including resuspension, protein binding, nucleic acid purification, histochemistry, hybridization etc. The mixers include interchangeable tube holders for accommodating all common tube sizes from 0.5ml to 50ml. and the motion can be adjusted from vertical (end over end) mixing, to horizontal (rolling or hybridization style) mixing.
Application
Mixing of samples in tubes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 115 V | description AC/DC input 230 V, EuroPlug | description AC/DC input 230 V, UK plug | description AC/DC input 230 V, EuroPlug |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific R2020 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific R2020-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific R2020-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific R2024-E |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark RotoMini Rotator with tube holders
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?