Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 20 800,00 Kč |
O této položce
20 800,00 Kč
feature
positions <96
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H2020-E
parameter
temp. range at Ambient +5 to 60 °C
W × L × H
30 cm × 22 cm × 23 cm
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description AC/DC input 230 V, EuroPlug | description AC/DC input 115 V | description AC/DC input 230 V, UK plug | description AC/DC input 230 V, EuroPlug |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2020-E | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2020 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2020-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H2024-E |
| feature positions <96 | feature positions <96 | feature positions <96 | feature positions <96 |
| parameter temp. range at Ambient +5 to 60 °C | parameter temp. range at Ambient +5 to 60 °C | parameter temp. range at Ambient +5 to 60 °C | parameter temp. range at Ambient +5 to 60 °C |
| W × L × H 30 cm × 22 cm × 23 cm | W × L × H 30 cm × 22 cm × 23 cm | W × L × H 30 cm × 22 cm × 23 cm | W × L × H 30 cm × 22 cm × 23 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benchmark RotoTherm Incubated Rotator with tube holders
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?