Přejít k obsahu
B60428
1-Bromo-4-chlorobenzene
99%
Synonyma:
1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, p-Chlorophenyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
BrC6H4Cl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
191.45
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-392-3
Beilstein/REAXYS Number:
1099014
MDL number:
Assay:
99%
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
crystals
bp
196 °C (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Clc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
InChI key
NHDODQWIKUYWMW-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)