Přejít k obsahu
B15805
Benzyl acetate
≥99%
Synonyma:
Acetic acid benzyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COOCH2C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-399-7
Beilstein/REAXYS Number:
1908121
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
23 mmHg ( 110 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
862 °F
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
density
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, phenyl
SMILES string
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI key
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl acetate
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
203.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
95 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)