pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 667,00 Kč |
25 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 370,00 Kč |
O této položce
Lineární vzorec:
H2NC6H4C(O)C6H5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
197.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-613-9
Beilstein/REAXYS Number:
743425
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
667,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
103-107 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,14H2
InChI key
MAOBFOXLCJIFLV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay 98% | assay 97% | assay 98% | assay - |
| mp 103-107 °C (lit.) | mp 113-118 °C | mp 96-98 °C (lit.) | mp 121-124 °C (lit.) |
| form crystals | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?