Merck
A24001
Acrolein diethyl acetal
96%
Synonyma:
3,3-Diethoxy-1-propene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH2=CHCH(OCH2CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
130.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-276-0
Beilstein/REAXYS Number:
1701567
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.398 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
CCOC(OCC)C=C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-7(8-5-2)9-6-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
InChI key
MCIPQLOKVXSHTD-UHFFFAOYSA-N
Application
Acrolein diethyl acetal is widely used to carry out chemoselective Heck arylation to synthesize either 3-arylpropanoate esters or cinnamaldehyde derivatives.
It can also be used as one of the precursors to synthesize natural products like (−)-(Z)-Deoxypukalide, (−)-Laulimalide, botryodiplodin, neolaulimalide and isolaulimalide.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
59.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
15 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
3054-95-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)