Merck
A17951
Acetoin
May exist as crystalline dimer
Synonyma:
3-Hydroxy-2-butanone, Acetylmethylcarbinol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3COCH(OH)CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-174-1
Beilstein/REAXYS Number:
385636
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
bp
148 °C (lit.)
mp
15 °C (monomer), 90 °C (dimer) (lit.)
density
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
food allergen
no known allergens
functional group
hydroxyl, ketone
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(5)4(2)6/h3,5H,1-2H3
InChI key
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetoin
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
118.4 °F - closed cup
flash_point_c
48 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
513-86-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)