Přejít k obsahu
94665
D-Valine methyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCH(NH2)COOCH3 · HCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
167.63
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
230-454-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3912091
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −15.5±2°, c = 2% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](N)C(C)C
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m1./s1
InChI key
KUGLDBMQKZTXPW-NUBCRITNSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)