Přejít k obsahu
94295
3-Ureidopropionic acid
≥98.0% (T)
Synonyma:
N-Carbamoyl-β-alanine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONHCH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
132.12
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1705263
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
170-175 °C (dec.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(=O)NCCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-4(9)6-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H3,5,6,9)
InChI key
JSJWCHRYRHKBBW-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)