Merck
937762
Linear polyethyleneimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 5000, PEI average Mn 20000
Synonyma:
Nanopatterning, PEG-PEI, PEG-b-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine, block-copolymers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(C2H4O)n(C2H5N)mOH
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352125
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 5000, PEI average Mn 20000
color
white to pale yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Due to their low immunogenicity profiles, polymeric non viral vectors have shown promise in advancing the treatment of many severe genetic and acquired diseases via gene therapy. Poly(ethyleneimine) is one of the most commonly used cationic polymers for gene delivery applications. Copolymers of PEI and hydrophilic poly(ethylene glycol) have been designed to provide a stealth-like shield around polymer/DNA complexes, reducing nonspecific interactions, inhibiting activation of the reticuloendothelial system, and prolonging the half-life of the complexes in the blood.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)