Merck
93550
Tropine
≥97.0% (NT)
Synonyma:
3-Tropanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H15NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-384-2
Beilstein/REAXYS Number:
80188
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
powder
impurities
0-3% water
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@H](O)C2
InChI
1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
InChI key
CYHOMWAPJJPNMW-JIGDXULJSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tropine
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)