Přejít k obsahu
930822
3-[1,3-Dihydro-4-(5-hydroxy-1-pentyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione
≥95.0%
Synonyma:
2,6-Piperidinedione, 3-[1,3-dihydro-4-(5-hydroxy-1-pentyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H18N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
326.35
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
Application
3-[1,3-Dihydro-4-(5-hydroxy-1-pentyn-1-yl)-1-oxo-2H-isoindol-2-yl]-2,6-piperidinedione is a functionalized cereblon (CRBN) ligand used in the development of lenalidomide-based protein degrader building blocks. Can be activated by many nucleophiles or form ether linkages through its terminal hydroxyl group. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC®
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)