Merck
930717
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-5-(4-piperidinyloxy) hydrochloride
≥95%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H19N3O5 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
357.36 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=CC=C(C=C3C2=O)OC4CCNCC4)=O)=O
InChI key
CDJLIKLSVQGZKT-UHFFFAOYSA-N
Application
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-5-(4-piperidinyloxy) Hydrochloride is a functionalized Cereblon ligand used for development of protein degrader building blocks. Contains a terminal amine group, allowing rapid conjugation of carboxyl containing linkers. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Legal Information
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Repr. 1B
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)