Merck
930660
Pomalidomide 4′-PEG3-amine hydrochloride
≥95%
Synonyma:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride, 4-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethylamino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidyl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, 4-[[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl) hydrochloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H28N4O7 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
448.47 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NC(C(CC1)N2C(C3=C(C2=O)C(NCCOCCOCCOCCN)=CC=C3)=O)=O
InChI
1S/C21H28N4O7/c22-6-8-30-10-12-32-13-11-31-9-7-23-15-3-1-2-14-18(15)21(29)25(20(14)28)16-4-5-17(26)24-19(16)27/h1-3,16,23H,4-13,22H2,(H,24,26,27)
InChI key
ALLUGXFCRRSPMS-UHFFFAOYSA-N
Application
Pomalidomide 4′-PEG3-amine Hydrochloride is a functionalized cereblon ligand for development of pomalidomide-based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to the presence of an amine group via peptide coupling reactions. It is also active for linker attachment via reductive amination, and a basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Automate your CRBN-PEG based PROTACs with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Legal Information
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)