Merck
930547
Pomalidomide-PEG1-C2-azide
≥95.0%
Synonyma:
1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 4-[[2-(2-azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl), 4-((2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl]isoindoline-1,3-dione, 4-[[2-(2-Azidoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H18N6O5
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
386.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352125
NACRES:
NA.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
pomalidomide
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
functional group
azide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N-]=[N+]=NCCOCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI key
NJPMWHWTBBYBDY-UHFFFAOYSA-N
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)