Merck
92893
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid
technical, ≥70% (T)
Synonyma:
O,O′-Oxydiethylene-diglycolic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H14O7
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
222.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-655-9
Beilstein/REAXYS Number:
1962084
MDL number:
Assay:
≥70% (T)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
technical
Quality Segment
assay
≥70% (T)
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Pegylations, reagent type: cross-linking reagent
impurities
~10% water
density
1.3 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)COCCOCCOCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O7/c9-7(10)5-14-3-1-13-2-4-15-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
HJZZQNLKBWJYPD-UHFFFAOYSA-N
General description
3,6,9-Trioxaundecanedioic, acid also known as tetraglycolic acid, is a water miscible hydrophilic cross-linking reagent, widely utilized in PEGylation reactions.
Application
3,6,9-Trioxaundecanedioic acid is used as a cross linking agent in the synthesis of biodegradable, kojic acid-based poly(carbonate-esters).
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)