Přejít k obsahu
92748
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
≥97.0%, for peptide synthesis
Synonyma:
2-(Trimethylsilyl)ethyl 4-nitrophenyl carbonate, TEOC-ONp
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H17NO5Si
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
283.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
EC Number:
279-406-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4320585
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
crystals
reaction suitability
reactivity: amine reactive, reagent type: protection reagent
mp
35-40 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CCOC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H17NO5Si/c1-19(2,3)9-8-17-12(14)18-11-6-4-10(5-7-11)13(15)16/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI key
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate can be used as:
  • A protecting group for an amine in one of the key synthetic steps of kottamide E total synthesis.
  • A starting material to prepare a cis-butene derivative, which is used as a polymer terminating agent in the synthesis of monotelechelic glycopolymers.
Other Notes
Reagent for the introduction of the TEOC-amino protecting group which can be cleaved by F-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)