Přeskočit na
927309
Linear polyethylenimine-block-poly(ethylene glycol)
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 20,000
Synonyma:
Nanopatterning, PEG-b-PEI, PEG-PEI, Poly(ethylene glycol)-block-polyethylenimine, block-copolymers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
500 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(C2H4O)n(C2H5N)mOH
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12162002
6 890,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or solid
Quality Segment
mol wt
PEG Mn 2,000 Da, PEG average Mn 2,000, PEI Mn 20,000 Da, PEI average Mn 20,000
color
white to pale yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Due to their low immunogenicity profiles, polymeric nonviral vectors have shown promise in advancing the treatment of many severe genetic and acquired diseases via gene therapy. Poly(ethyleneimine) is one of the most commonly used cationic polymers for gene delivery applications. Copolymers of PEI and hydrophilic poly(ethylene glycol) have been designed to provide a stealth-like shield around polymer/DNA complexes, reducing nonspecific interactions, inhibiting activation of the reticuloendothelial system, and prolonging the half-life of the complexes in the blood.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
927295933724933732
description
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 20,000
description
PEG average Mn 2,000, PEI average Mn 10,000
description
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 10,000
description
PEG average Mn 5,000, PEI average Mn 5,000
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder or solid
form
powder and chunks
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
white to pale yellow
color
white to pale yellow
color
white to pale yellow
color
white to pale yellow
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
PEI average Mn 20,000, PEI Mn 20,000 Da
mol wt
PEG average Mn 2,000, PEG Mn 2,000 Da, PEI Mn 10,000 Da, PEI average Mn 10,000
mol wt
PEG average Mn 5,000, PEI Mn 10,000 Da, PEI average Mn 10,000, PEG Mn 5,000 Da
mol wt
PEG Mn 5,000 Da, PEI average Mn 5,000, PEG average Mn 5,000, PEI Mn 5,000 Da
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)