Merck
921262
4arm-PEG2K-Acrylate
average Mn 2,000
Synonyma:
4-ArmPEG-AC, 4arm-PEG-ACLT, 4arm-PEG-Acrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OOCCHCH2
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
95% (by HPLC)
Quality Segment
form
semisolid
mol wt
average Mn 2,000 (by NMR), average Mn 2,000
reaction suitability
reaction type: Polymerization Reactions
color
colorless to orange
polymer architecture
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
storage temp.
−20°C
Application
Polyethylene glycols (PEGs) are FDA approved hydrophilic polymers. They are non-toxic, non-immunogenic and non-antigenic, and are widely used in a variety of biomedical applications such as bioconjugation, drug delivery, surface functionalization, and tissue engineering. 4arm-PEG2K-Acrylate is a four-arm PEG with acrylate end functional groups on each arm. 4arm-PEG2K-Acrylate has applications in PEG hydrogels for drug delivery, 3D bioprinting and tissue engineering.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)